Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99.8% (GC), Eluent additive for LC-MS, Solstice
Código de producto. 15628500 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 mL
Envase:
Ampolla
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15628500 10 x 1 mL Ampolla paquete de 10
15670800 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15628500 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0584110X1ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Eluent additive for LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanol
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -44°C (literature)
Color Incolora
Densidad 1.391g/mL at 20°C, 1.373g/mL at 25°C
Punto de ebullición 77°C to 80°C
Temperatura de inflamación 29°C (84.2°F)
Envase Ampolla
Fórmula lineal CF3CH2OH
Índice de refracción n20/D 1.3(lit.)
Cantidad 10 x 1 mL
Número UN UN1986
Beilstein 1733203
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.04g/mol
Presión de vapor 70mmHg (25°C)