Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol, 99,8 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ML
2.50 LT
25 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625002 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10051560 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10214810 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10633563 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11348661 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10625002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139751000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanol
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3900g/mL
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Punto de ebullición 77.0°C to 80.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH2OH
Índice de refracción 1.2907
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15,9848
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viscosidad 1.75 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.