Learn More
2,2,2-trifluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30454927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454927 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30454927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78645025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetophenone
CAS 434-45-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Cantidad 25 g
Sinónimo (Trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-1-ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone, NSC 42752, Phenyl Trifluoromethyl Ketone, Trifluoromethyl Phenyl Ketone, α,α,α-Trifluoroacetophenone, ω,ω,ω-Trifluoroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 174.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0292
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.