Learn More
2,2,2-trifluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30453934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453934 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30453934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78645010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetophenone
CAS 434-45-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Cantidad 10 g
Sinónimo (Trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-1-ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone, NSC 42752, Phenyl Trifluoromethyl Ketone, Trifluoromethyl Phenyl Ketone, α,α,α-Trifluoroacetophenone, ω,ω,ω-Trifluoroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 174.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0292