Learn More
2,2,2-Trifluoroacetamidina, 85 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15224388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15224388 25 g 25 g
15204388 1 g 1 g
15214388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15224388 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 354-37-0
Fórmula molecular C2H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 112.06
Número MDL MFCD00041545
Clave InChI NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanimidamida
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetamidine
Punto de ebullición 35.0°C to 37.0°C (11.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 84% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.05
Porcentaje de pureza 85%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.