Learn More
2,2,2-Trifluoroacetamidina, 85 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15204388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15204388 1 g 1 g
15214388 5 g 5 g
15224388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15204388 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454690010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 354-37-0
Fórmula molecular C2H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 112.06
Número MDL MFCD00041545
Clave InChI NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanimidamida
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetamidine
Punto de ebullición 35.0°C to 37.0°C (11.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 84% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.05
Porcentaje de pureza 85%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.