Learn More
2,2,2-trifluoroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroacetamide |
| CAS | 354-38-1 |
| Fórmula molecular | C2H2F3NO |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMILES | NC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 113.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0088 |