Learn More
2,2,2-Trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407117 25 g 25 g
11417117 100 g 100 g
11427117 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14451.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
2,2,2-Trifluoroacetamide used in a convenient alternative to the Gabriel synthesis of primary amines from halides by N-alkylation followed by cleavage of the readily-hydrolyzed trifluoroacetyl group and for improved N-alkylation under phase-transfer conditions allowing successive alkylation with different alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,2-trifluoroacetamida se utiliza en una alternativa práctica a la síntesis de Gabriel de aminas primarias a partir de haluros por N-alquilación seguida de la escisión del grupo trifluoroacetilo fácilmente hidrolizado y para la mejora de la N-alquilación en condiciones de transferencia de fase que permitan la alquilación sucesiva con diferentes grupos alquilos.
Solubilidad
Soluble en agua (460 g/L a 20 °C), alcohol, éter, cloroformo (parcialmente) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354-38-1
Fórmula molecular C2H2F3NO
Peso molecular (g/mol) 113.04
Número MDL MFCD00008008
Clave InChI NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
PubChem CID 67717
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroacetamida
SMILES NC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetamide
Punto de fusión 70°C to 75°C
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1753625
Información de solubilidad Soluble in water (460g/L at 20°C),alcohol,ether,chloroform (partially),and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.04
Porcentaje de pureza 97%