Learn More
2,2,2-Trifluoroacetaldehído (72% en solución acuosa) Monohidrato, TRC
Código de producto. 30454292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454292 50 g -
30450240 1 g -
30454214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78000050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33953-86-5
Fórmula molecular C2 H F3 O . H2 O
Peso molecular (g/mol) 116.04
Sinónimo Fluoral Monohydrate, 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde Monohydrate, Fluoral (aldehyde) Monohydrate, NSC 9446 Monohydrate, Trifluoroacetaldehyde Monohydrate, Trifluoroethanal Monohydrate, Trifluoromethyl Aldehyde Mnohydrate
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroacetaldehído; hidratar
SMILES O.FC(F)(F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde Monohydrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0085
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70%