Learn More
2,2,2-trifluoro-N'-(trifluoroacetil)acetohidrazida, TRC
Código de producto. 30457356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT842940100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide
CAS 667-35-6
Fórmula molecular C4 H2 F6 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetil)acetohidrazida
Peso molecular (g/mol) 224.061
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.002