Learn More
2,2,2-trifluoro-N'-(trifluoroacetil)acetohidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide |
| CAS | 667-35-6 |
| Fórmula molecular | C4 H2 F6 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14) |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetil)acetohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 224.061 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.002 |