Learn More
2,2,2-Trifluoro-N-metilacetamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456696 25 g 25 g
11446696 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23851.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 815-06-5 | C3H4F3NO | 127.066 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815-06-5
Fórmula molecular C3H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 127.066
Número MDL MFCD00009670
Clave InChI IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 69948
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
SMILES CNC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
Punto de fusión 49°C to 52°C
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Fórmula lineal CF3CONHCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 1703392
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.07
Porcentaje de pureza ≥98%