Learn More
2,2,2-Trifluoro-N-(3-piridil)acetamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495757 1 g 1 g
15405767 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32967.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14815-19-1
Fórmula molecular C7H5F3N2O
Peso molecular (g/mol) 190.13
Número MDL MFCD00465465
Clave InChI KNGWJNVUCYDZJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoro-n-pyridin-3-yl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-3-pyridinyl, 2,2,2-trifluoro-n-3-pyridyl acetamide, 3-trifluoroacetylamino pyridine, 3-aminopyridine, n-trifluoroacetyl
PubChem CID 605298
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-piridin-3-ilacetamida
SMILES FC(F)(F)C(=O)NC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoro-N-(3-pyridyl)acetamide
Punto de fusión 122°C to 126°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.13
Porcentaje de pureza 96%