Learn More
2,2,2-trifluoro-N-[2-(4-yodo-2,5-dimetoxifenil)etil]acetamida, TRC
Código de producto. 30456956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456956 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30456956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78306550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide
CAS 159277-10-8
Fórmula molecular C12H13F3INO3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18)
SMILES COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-[2-(4-yodo-2,5-dimetoxifenil)etil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 403.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.9892