Learn More
2,2,2-trifluoro-N-[2-(4-yodo-2,5-dimetoxifenil)etil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 159277-10-8 |
| Fórmula molecular | C12H13F3INO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-[2-(4-yodo-2,5-dimetoxifenil)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 403.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.9892 |