Learn More
Clorhidrato de 2,2,2-trifluoro-1-fenil-etilamina, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2, 2, 2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride |
| CAS | 13652-09-0 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C8H9ClF3N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hcl, pubchem13913, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hcl, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine, chloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylaminehydrochloride, benzenemethanamine, a-trifluoromethyl-,hydrochloride 1:1 |
| Clave InChI | LCQGOISHUDYBOS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-1-feniletanamina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.612 |
| Show More |