Learn More
2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrofenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 241127-76-4 |
| Fórmula molecular | C8H6NO3F3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)7(13)5-1-3-6(4-2-5)12(14)15/h1-4,7,13H |
| SMILES | OC(c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-1-(4-nitrofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 221.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.03 |