Learn More
Clorhidrato de 2,2,2-trifluoro-1-(3-piridil)etilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448175 1 g 1 g
15458175 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32717.03
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1138011-22-9 | Molecular Formula: C7H8ClF3N2 | Molecular Weight: 212.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1138011-22-9
Fórmula molecular C7H8ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 212.6
Número MDL MFCD06739079
Clave InChI NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl ethanamine hydrochloride, +/--2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridyl ethylamine hydrochloride, acmc-20aokz, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethylamine hydrochloride, 2,2,2-tris fluoranyl-1-pyridin-3-yl-ethanamine hydrochloride
PubChem CID 45594310
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-piridin-3-iletanamina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride
Punto de fusión 97°C to 102°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 95%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.