Learn More
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hidroxipiperidina-1-il)etano-1-one (>90%), TRC
Código de producto. 30410617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410617 100 mg
30408983 500 mg
30424488 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT206786100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73193-62-1
Fórmula molecular C7H10F3NO2
Peso molecular (g/mol) 197.16
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(3-hidroxipiperidina-1-il)etanona
SMILES OC1CCCN(C1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-3-1-2-5(12)4-11/h5,12H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0664