Learn More
Clorosulfato de 2,2,2-tricloroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trichloroethyl Chlorosulfate |
| CAS | 764-09-0 |
| Fórmula molecular | C2 H2 Cl4 O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl4O4S/c3-2(4,5)1-9-11(7,8)10-6/h1H2 |
| SMILES | ClOS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | sulfato de cloro 2,2,2-tricloroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.8428 |