Learn More
Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trichloroethyl Chloroformate |
| CAS | 17341-93-4 |
| Fórmula molecular | C3H2Cl4O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Carbonochloridic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, Chloro-formic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, 2,2,2-Trichloro-ethanol Chloroformate, (Trichloroethoxy)chloroformate, 2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl Chloride, Chloroformic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, NSC 152038, Troc-Cl, beta,beta,beta-Trichloroethoxycarbonyl Chloride, beta,beta,beta-Trichloroethyl Chloroformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2Cl4O2/c4-2(8)9-1-3(5,6)7/h1H2 |
| SMILES | ClC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-tricloroetil carbonocloridato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.8809 |