Learn More
Cloroformato de 2,2,2-tricloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377026 25 g 25 g
11387026 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06875.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17341-93-4 | C3H2Cl4O2 | 211.847 g/mol
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate is used as a protecting reagent for aliphatic and aromatic hydroxyl and amino groups. It is used as derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples, during N-demethylation of dextromethorphan. It was used as starting reagent during the synthesis of 6-Nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de 2,2,2-tricloroetilo se utiliza como reactivo protector para grupos aminos e hidroxilos alifáticos y aromáticos. Se utiliza como reactivo de derivatización en la determinación cromatográfica de gases y espectrométrica de masas de una amplia gama de fármacos relacionados con la anfetamina y efedrinas en muestras de plasma, orina y cabello, durante la N-demetilación del dextrometorfano. Se utilizó como reactivo inicial durante la síntesis del éster metil ácido 6-NOR-9,10-dihidrolisérgico.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, cloroformo y etanol. Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Desecar a 4 °C. Almacenar bajo gas inerte. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17341-93-4
Fórmula molecular C3H2Cl4O2
Peso molecular (g/mol) 211.847
Número MDL MFCD00000810
Clave InChI LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc
PubChem CID 87063
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroetil carbonocloridato
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Punto de fusión 0°C to 2°C
Densidad 1.539
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 25 g
Número UN UN3277
Beilstein 970619
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.86
Porcentaje de pureza 97%