Learn More
Cloroformato de 2,2,2-tricloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10257743 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10522761 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10257743 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161810250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17341-93-4 | C3H2Cl4O2 | 211.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17341-93-4
Número MDL MFCD00000810
Clave InChI LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc
PubChem CID 87063
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroetil carbonocloridato
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trichloroethyl chloroformate
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1°C
Color Amarillo
Densidad 1.5390g/mL
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H2Cl4O2
Fórmula lineal ClCO2CH2CCl3
Índice de refracción 1.4690 to 1.471
Cantidad 25 g
Fieser 02,426; 03,296; 04,522; 05,686; 07,383
Gravedad específica 1.539
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 211.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.86
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.