Learn More
2,2,2-Tricloroetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468879 25 g 25 g
11338015 5 g 5 g
11348015 100 g 100 g
11358015 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15468879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08163.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.72€
    34.65€ / 25 g
    Ahorro 7.07€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.395 g/mol
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,2-tricloroetanol se utiliza como sedante o hipnótico. Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, así como en los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua y los agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-20-8
Fórmula molecular C2H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 149.395
Número MDL MFCD00004677
Clave InChI KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroetanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trichloroethanol
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 1.56
pH 5 to 6
Punto de ebullición 151°C to 153°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4895
Cantidad 25 g
Beilstein 1697495
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9638
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.4
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trichloroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trichloroethanol