Learn More
2,2,2-Tricloroetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061570 100 g Frasco de vidrio 100 g
10173330 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.90€
    43.65€ / 100 g
    Ahorro 4.25€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-20-8
Fórmula molecular C2H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 149.4
Número MDL MFCD00004677
Clave InChI KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroetanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trichloroethanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17.8°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5500g/mL
Punto de ebullición 151.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3CH2OH
Índice de refracción 1.4885 to 1.4905
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Índice Merck 15, 9803
Gravedad específica 1.55
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trichloroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.