Learn More
2,2,2-tricloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trichloroacetamide |
| CAS | 594-65-0 |
| Fórmula molecular | C2H2Cl3NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trichloroacetamide (ACI), NSC 16599, Trichloroacetamidate, Trichloroacetamide, α,α,α-Trichloroacetamide, 2,2,2-Trichloroacetamide (ACI), NSC 16599, Trichloroacetamidate, Trichloroacetamide, α,α,α-Trichloroacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMILES | NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-tricloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 162.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.9202 |