Learn More
2,2,2-tricloroacetamida, TRC
Código de producto. 30453689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30453689 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30453689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8959552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trichloroacetamide
CAS 594-65-0
Fórmula molecular C2H2Cl3NO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2,2,2-Trichloroacetamide (ACI), NSC 16599, Trichloroacetamidate, Trichloroacetamide, α,α,α-Trichloroacetamide, 2,2,2-Trichloroacetamide (ACI), NSC 16599, Trichloroacetamidate, Trichloroacetamide, α,α,α-Trichloroacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
SMILES NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroacetamida
Peso molecular (g/mol) 162.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.9202