Learn More
2,2,2-Tricloroacetamida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772241 25 g Frasco de vidrio 25 g
10543181 100 g Frasco de vidrio 100 g
10627694 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202920250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-65-0 | C2H2Cl3NO | 162.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 594-65-0
Fórmula molecular C2H2Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 162.39
Número MDL MFCD00008009
Clave InChI UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetamide, acetamide, 2,2,2-trichloro, amid kyseliny trichloroctove, acetamide, alpha-trichloro, unii-i8bl3305ro, amid kyseliny trichloroctove czech, 2,2,2-trichloro-acetamide, acetamide, .alpha.-trichloro, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloroacetamide, trichloro-acetamide
PubChem CID 61144
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroacetamida
SMILES NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trichloroacetamide
% mín. CAS 98.5, 98%
Punto de fusión 139°C to 143°C
Color Blanco
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 211
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.4
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,2-Trichloroacetamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.