Learn More
Ácido 2,2,2-tricloroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 76-03-9 |
| Fórmula molecular | C2 H Cl3 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,2-tricloroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 163.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9042 |