Learn More
2,2,2-Tribromoetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412988 5 g 5 g
11422988 25 g 25 g
11432988 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18706.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282.757 g/mol
2,2,2-Tribromoethanol is utilized in organic synthesis of beta-amino alcohols. The pharmaceutical preparation of tribromoethanol serves as an anesthetic in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,2-tribromoetanol se utiliza en la síntesis orgánica de alcoholes beta-aminoácidos. La preparación farmacéutica del tribromoetanol sirve como anestésico en medicina.
Solubilidad
soluble en alcohol, éter, benceno y éter de petróleo caliente. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-80-9
Fórmula molecular C2H3Br3O
Peso molecular (g/mol) 282.757
Número MDL MFCD00004671
Clave InChI YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
Nombre IUPAC 2,2,2-tribromoetanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Tribromoethanol
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 92°C to 93°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1733249
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene and warmpetroleum ether. Partially soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.76
Porcentaje de pureza 99%