Learn More
2,2,2-tribromoetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10499752 50 g Frasco de vidrio 50 g
10425091 10 g Frasco de vidrio 10 g
10297313 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10499752 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421430500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-80-9
Fórmula molecular C2H3Br3O
Peso molecular (g/mol) 282.76
Número MDL MFCD00004671
Clave InChI YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
Nombre IUPAC 2,2,2-tribromoetanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Tribromoethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73°C to 79°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br3CCH2OH
Cantidad 50 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Índice Merck 12, 9743
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L @ 40°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.76
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.