Learn More
2-[2-(2-propiniloxi)etoxi]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 7218-43-1 |
| Fórmula molecular | C7H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,6-Dioxa-8-nonyn-1-ol, Diethylene Glycol Monopropargyl Ether, 2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethanol, Ethanol','2-[2-(2-propynyloxy)ethoxy]- (8CI','9CI), 2-(2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethanol, 2-(2-Prop-2-ynoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol propargyl ether, SR3-062 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h1,8H,3-7H2 |
| SMILES | C#CCOCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-propin-1-iloxi)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.08 |