Learn More
2-[2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etoxi]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol |
| CAS | 19765-12-9 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N3 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | THIQ-3-ol, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol, (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-8(11(13)14)6-10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(cn1CCOCCO)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0906 |