Learn More
2-[2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)etoxi]etanol, Mikromol™
Código de producto. 17953896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17953896 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17953896 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0012.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)etoxi]etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
CAS 19765-12-9
Nombres de analitos o componentes 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanol, 2-[2-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]-, Ethanol, 2-[2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-8(11(13)14)6-10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
SMILES Cc1nc(cn1CCOCCO)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-[2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 215.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0906 g/mol