Learn More
2,2'-((2-Metil-1,3-fenileno)bis(azanediil))dietanol, TRC
Código de producto. 30476321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476321 500 mg 500 miligramos
30468911 100 mg 100 miligramos
30473618 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM339375500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149330-25-6
Fórmula molecular C11 H18 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 210.27
Sinónimo 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)diimino]bis[ethanol], 2,6-Bis(2'-hydroxyethylamino)-1-methylbenzene, 2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene, 2-([3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]amino)ethanol, HC Purple BS
Nombre IUPAC 2-[3-(2-hidroxietilamino)-2-metilanilino]etanol
SMILES Cc1c(NCCO)cccc1NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O2/c1-9-10(12-5-7-14)3-2-4-11(9)13-6-8-15/h2-4,12-15H,5-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1368