Learn More
Ácido 2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic Acid |
| CAS | 16024-58-1 |
| Fórmula molecular | C7H14O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,6,9-Trioxadecanoic Acid, 8-Methoxy-3,6-dioxaoctanoic Acid, [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | COCCOCCOCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0841 |