Learn More
2,2'-(2-hidroxipropano-1,3-diildisulfonil)dietanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyldisulfonyl)diethanol |
| CAS | 67006-34-2 |
| Fórmula molecular | C7H16O7S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O7S2/c8-1-3-15(11,12)5-7(10)6-16(13,14)4-2-9/h7-10H,1-6H2 |
| SMILES | C(CS(=O)(=O)CC(CS(=O)(=O)CCO)O)O |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2-hidroxietilsulfonil)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 276.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0337 |