Learn More
2,2'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)bis(oxi-4,1-fenileno)]diacetamida, Mikromol™
Código de producto. 17912316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912316 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17912316 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)bis(oxi-4,1-fenileno)]diacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
CAS 141650-31-9
Nombres de analitos o componentes 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H22 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Atenolol Related Compound E, Atenolol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[4-(2-amino-2-oxoetil)fenoxi]-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 358.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358,1529 g/mol