Learn More
2-(2-(2-Etoxietoxi)etoxi)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine |
| CAS | 145373-80-4 |
| Fórmula molecular | C8 H19 N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethan-1-amine, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxyethylamine, 2-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxaundecylamine, N-[2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCOCCOCCOCCN |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-etoxietoxi)etoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.136 |