Learn More
Clorhidrato de ácido 2-[2-[2-(dipropilamino)etil]-6-nitrofenil]acético, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido 2-[2-[2-(dipropilamino)etil]-6-nitrofenil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl acetic acid hydrochloride |
| CAS | 91374-25-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl acetic acid hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitro-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, 2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitro-, monohydrochloride (9CI), 6-[2-(Dipropylamino)ethyl]-2-nitrophenylacetic acid hydrochloride, [2-Nitro-6-(2-dipropylaminoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15(18(21)22)14(13)12-16(19)20;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,19,20);1H |
| SMILES | Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc(c1CC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2-[2-(dipropilamino)etil]-6-nitrofenil]acético;clorhidrato |
| Mostrar más |