Learn More
2-(2,2-Difenilciclopropil)-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 17947354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17947354 100 mg 100 miligramos
17927624 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17947354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD491490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85589-36-2
Fórmula molecular C18H16N2
Peso molecular (g/mol) 260.33
SMILES C1C(c2ncc[nH]2)C1(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-1H-imidazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17/h1-12,16H,13H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1313