Learn More
Ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoilo)amino]nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10718635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10718635 5 g 5 g
10623413 250 mg 250 miligramos
10523242 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10718635 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00352DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 125867-25-6
Fórmula molecular C11H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.244
Número MDL MFCD03659710
Clave InChI KXLOGMIKCNUSNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pivalamidonicotinic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino-nicotinic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido pyridine-3-carboxylic acid, 2-pivaloylamino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino pyridine-3-carboxylic acid, maybridge3_004279, acmc-20aorg, pubchem16551
PubChem CID 2779758
Nombre IUPAC ácido 2-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2, 2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%