Learn More
2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30386014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386014 500 mg 500 miligramos
30383898 50 mg -
30378491 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD452093500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68119-31-3
Fórmula molecular C9H5NO2F2
Peso molecular (g/mol) 197.14
SMILES FC1(F)Oc2ccc(CC#N)cc2O1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetonitrile
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-9(11)13-7-2-1-6(3-4-12)5-8(7)14-9/h1-2,5H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0288
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.