Learn More
2-[2-(2-cloroetoxi)etoxi]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 5197-62-6 |
| Fórmula molecular | C6H13ClO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-[(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol, 8-Chloro-3,6-dioxa-1-octanol, 8-Chloro-3,6-dioxaoctanol, Diethylene Glycol Mono(2-chloroethyl) Ether, NSC 2636, Triethylene Glycol Monochloride, Triethylene Glycol Monochlorohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-cloroetoxi)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0553 |