Learn More
2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]tetrahidropiran-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]tetrahydropyran-d9 |
| CAS | 1346598-46-6 |
| Fórmula molecular | C13H17D9O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]tetrahydro-2H-pyran-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H26O4/c1-2-3-7-14-9-10-15-11-12-17-13-6-4-5-8-16-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCOCCOC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutoxi)etoxi]etoxi]oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 255.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.2396 |