Learn More
2-[2-(2-aminofenil)vinil]quinolin-8-ol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2-Aminophenyl)vinyl]quinolin-8-ol |
| CAS | 429651-60-5 |
| Fórmula molecular | C17 H14 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N2O/c18-15-6-2-1-4-12(15)8-10-14-11-9-13-5-3-7-16(20)17(13)19-14/h1-11,20H,18H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C=Cc2ccc3cccc(O)c3n2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-aminofenil)etenil]quinolin-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 262.306 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.111 |