Learn More
Clorhidrato de 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-il)etil]propano-1,3-diol, Mikromol™
Código de producto. 30050183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050183 25 mg 25 miligramos
30052150 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050183 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0620.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-il)etil]propano-1,3-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
CAS 246021-75-0
Nombres de analitos o componentes 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N5 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Famciclovir Related Compound A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H
SMILES Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1
Nombre IUPAC 2-[2-(2-aminopurin-9-il)etil]propano-1,3-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 273.72
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0993 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.