Learn More
2-[2-(2',6'-Dicloro-4'-hidroxifenilamino)fenil]-N,N-dimetilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2',6'-Dichloro-4'-hydroxphenylamino)phenyl]-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 698357-45-8 |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl2 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16Cl2N2O2/c1-20(2)15(22)7-10-5-3-4-6-14(10)19-16-12(17)8-11(21)9-13(16)18/h3-6,8-9,19,21H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2,6-dicloro-4-hidroxianilino)fenil]-N,N-dimetilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 339.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0589 |