Learn More
Sulfato de 2,2'-(2,5-ciclohexadieno-1,4-diilideno)bis-hidrazinacarboximidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-(2,5-Cyclohexadiene-1,4-diylidene)bis-hydrazinecarboximidamide Sulfate |
| CAS | 89473-29-0 |
| Fórmula molecular | C8H14N8O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2’-(2,5-Cyclohexadiene-1,4-Diylidene)Bis-Hydrazinecarboximidamide Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N8.HO4S/c9-7(10)15-13-5-1-2-6(4-3-5)14-16-8(11)12;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,9,10,15)(H4,11,12,16);(H,1,2,3)/b13-5-,14-6+; |
| SMILES | NC(N/N=C1C=C/C(C=C\1)=N/NC(N)=N)=N.O=S(O)(O)=O |
| Nombre IUPAC | ÁCIDO SULFÚRICO (2E,2'E)-2,2'-(ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diilideno)bis(hidrazina-1-carboximidamida) |
| Peso molecular (g/mol) | 318.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.09 |