Learn More
2-(2-((2-(((4-clorofenil)(fenil)metil)amino)etil)amino)etoxi)etanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol |
| CAS | 2518402-06-5 |
| Fórmula molecular | C19 H25 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25ClN2O2/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-11-10-21-12-14-24-15-13-23/h1-9,19,21-23H,10-15H2 |
| SMILES | OCCOCCNCCNC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[[(4-clorofenil)-fenilmetil]amino]etilamino]etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 348.867 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.16 |